Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGF-2 / IGF-II Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IGF-2 / IGF-II, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000603.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 3481 |
Nom | IGF-2 / IGF-II Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16035511
|
enQuireBio™
QP8601-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16055511
|
enQuireBio™
QP8601-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16045511
|
enQuireBio™
QP8601-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16065511
|
enQuireBio™
QP8601-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16075511
|
enQuireBio™
QP8601-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16085511
|
enQuireBio™
QP8601-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_000603.1 | |
IGF-2 / IGF-II Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3481 | |
Research Use Only | |
IGF2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ETLCGGELVD TLQFVCGDRG FYFSRPASRV SRRSRGIVEE CCFRSCDLAL LETYCATPAK SERDVSTPPT VLPDNFPRYP VGKFFQYDTW KQSTQRLRRG LPALLRARRG HVLAKELEAF REAKRHRPLI ALPTQDPAHG GAPPEMASNR K | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |