Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGF1 Isoform 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interferon alpha 10 / IFNA10, was expressed in the hosts and tags indicated.
91.71€ - 1790.00€
Spécification
Nom | IGF1 Isoform 2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15915649
|
enQuireBio™
QP5005-1MG |
1 mg |
409.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945649
|
enQuireBio™
QP5005-5MG |
5 mg |
1790.00€
5mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925649
|
enQuireBio™
QP5005-20 UG |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15905649
|
enQuireBio™
QP5005-100 UG |
100 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
IGF1 Isoform 2 Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human |