Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGF1R / CD221 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IGF1R / CD221, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000866.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 3480 |
Nom | IGF1R / CD221 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16091560
|
enQuireBio™
QP6207-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16011570
|
enQuireBio™
QP6207-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16001570
|
enQuireBio™
QP6207-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16021570
|
enQuireBio™
QP6207-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16031570
|
enQuireBio™
QP6207-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16041570
|
enQuireBio™
QP6207-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_000866.1 | |
IGF1R / CD221 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3480 | |
Research Use Only | |
IGF1R | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
YNITDPEELE TEYPFFESRV DNKERTVISN LRPFTLYRID IHSCNHEAEK LGCSASNFVF ARTMPAEGAD DIPGPVTWEP RPENSIFLKW PEPENPNGLI LMYEIKYGSQ VEDQRECVSR QEYRKYGGAK LNRLNPGNYT ARIQATSLSG NGSWTDPVFF YVQAKTGYE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |