missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGFBP 1 Protein
A cDNA sequence encoding the IGFBP 1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | IGFBP 1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The ED50, as determined by the inhibition of rHuIGF-I-induced proliferation of human MCF-7 cells, is less than 4microg/ml. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15904648
|
enQuireBio™
QP10683-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15994638
|
enQuireBio™
QP10683-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15984638
|
enQuireBio™
QP10683-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
IGFBP 1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Human | |
APWQCAPCSA EKLALCPPVS ASCSEVTRSA GCGCCPMCAL PLGAACGVAT ARCARGLSCR ALPGEQQPLH ALTRGQGACV QESDASAPHA AEAGSPESPE STEITEEELL DNFHLMAPSE EDHSILWDAI STYDGSKALH VTNIKKWKEP CRIELYRVVE SLAKAQETSG EEISKFYLPN CNKNGFYHSR QCETSMDGEA GLCWCVYPWN GKRIPGSPEI RGDPNCQIYF NVQN | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50, as determined by the inhibition of rHuIGF-I-induced proliferation of human MCF-7 cells, is less than 4microg/ml. | |
Human | |
Untagged | |
IGFBP-1 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS. |