Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGFBP 4 Protein
A cDNA sequence encoding the IGFBP 4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5655.00€
Spécification
Nom | IGFBP 4 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The ED50 range is 0.01-0.09microg/ml as measured by its ability to inhibit the biological activity of IGFII (20ng/ml) on MCF7 human breast adenocarcinoma cells. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15934648
|
enQuireBio™
QP10684-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924648
|
enQuireBio™
QP10684-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914648
|
enQuireBio™
QP10684-1MG |
1 mg |
5655.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
IGFBP 4 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
DEAIHCPPCS EEKLARCRPP VGCEELVREP GCGCCATCAL GLGMPCGVYT PRCGSGLRCY PPRGVEKPLH TLMHGQGVCM ELAEIEAIQE SLQPSDKDEG DHPNNSFSPC SAHDRRCLQK HFAKIRDRST SGGKMKVNGA PREDARPVPQ GSCQSELHRA LERLAASQSR THEDLYIIPI PNCDRNGNFH PKQCHPALDG QRGKCWCVDR KTGVKLPGGL EPKGELDCHQ LADSFRE + His Tag | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50 range is 0.01-0.09microg/ml as measured by its ability to inhibit the biological activity of IGFII (20ng/ml) on MCF7 human breast adenocarcinoma cells. | |
Human | |
His | |
IGFBP 4 was lyophilized after extensive dialysis against PBS. |