Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGLL1 Protein
A cDNA sequence encoding the IGLL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 3543 |
---|---|
Nom | IGLL1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | IGLL1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15950259
|
enQuireBio™
QP12388-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940259
|
enQuireBio™
QP12388-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15930259
|
enQuireBio™
QP12388-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
3543 | |
Research Use Only | |
IGLL1 | |
Human | |
His | |
IGLL1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
IGLL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLLRPTAA SQSRALGPGA PGGSSRSSLR SRWGRFLLQR GSWTGPRCWP RGFQSKHNSV THVFGSGTQL TVLSQPKATP SVTLFPPSSE ELQANKATLV CLMNDFYPGI LTVTWKADGT PITQGVEMTT PSKQSNNKYA ASSYLSLTPE QWRSRRSYSC QVMHEGSTVE KTVAPAECS | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |