Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-17AF Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 7105.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_002181.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 3605 |
Nom | IL-17AF Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15995649
|
enQuireBio™
QP5200-5UG |
5 μg |
107.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975649
|
enQuireBio™
QP5200-25UG |
25 μg |
252.00€
25µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955649
|
enQuireBio™
QP5200-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985649
|
enQuireBio™
QP5200-500UG |
500 μg |
4325.00€
500µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965649
|
enQuireBio™
QP5200-1MG |
1 mg |
7105.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_002181.1 | |
IL-17AF Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Production of IL-6 from mouse 3T3 cells was significantly induced by less than 50 ng/ml of Human IL-17AF, or activity of at least 2.0 x 10^4 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
3605 | |
Research Use Only | |
IL17 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IL-17A:MIV KAGITIPRNP GCPNSEDKNF PRTVMVNLNI HNRNTNTNPK RSSDYYNRST SPWNLHRNED PERYPSVIWE AKCRHLGCIN ADGNVDYHMN SVPIQQEILV LRREPPHCPN SFRLEKILVS VGCTCVTPIV HHVA IL-17F :MRKIPKVGH TFFQKPESCP PVPGGSMKLD IGIINENQRV SMSRNIESRS TSPWNYTVTW DPNRYPSEVV QAQCRNLGCI NAQGKEDISM NSVPIQQETL VVRRKHQGCS VSFQLEKVLV TVGCTCVTPV IHHVQ | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |