Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 23 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 23 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 51561 |
---|---|
Nom | IL 23 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | IL23A |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15920289
|
enQuireBio™
QP12396-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15900289
|
enQuireBio™
QP12396-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15910289
|
enQuireBio™
QP12396-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
51561 | |
Research Use Only | |
IL23A | |
Human | |
His | |
IL23 protein solution (1 mg/ml) contains PBS (pH 7.4) and 10% glycerol. |
IL 23 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
IL12B: IWELKKDVYV VELDWYPDAP GEMVVLTCDT PEEDGITWTL DQSSEVLGSG KTLTIQVKEF GDAGQYTCHK GGEVLSHSLL LLHKKEDGIW STDILKDQKE PKNKTFLRCE AKNYSGRFTC WWLTTISTDL TFSVKSSRGS SDPQGVTCGA ATLSAERVRG DNKEYEYSVE CQEDSACPAA EESLPIEVMV DAVHKLKYEN YTSSFFIRDI IKPDPPKNLQ LKPLKNSRQV EVSWEYPDTW STPHSYFSLT FCVQVQGKSK REKKDRVFTD KTSATVICRK NASISVRAQD RYYSSSWSEW ASVPCS IL23A: RAVPGGSSPA WTQCQQLSQK LCTLAWSAHP LVGHMDLREE GDEETTNDVP HIQCGDGCDP QGLRDNSQFC LQRIHQGLIF YEKLLGSDIF TGEPSLLPDS PVGQLHASLL GLSQLLQPEG HHWETQQIPS LSPSQPWQRL LLRFKILRSL QAFVAVAARV FAHGAATLSP HHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by analysis by SDS-PAGE. |