Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 24 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 24 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5100.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 11009 |
---|---|
Nom | IL 24 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | IL24 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15964918
|
enQuireBio™
QP10705-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944918
|
enQuireBio™
QP10705-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954918
|
enQuireBio™
QP10705-1MG |
1 mg |
5100.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
11009 | |
Research Use Only | |
IL24 | |
Recombinant Protein | |
S. cerevisiae | |
MNFQQRLQSL WTLARPFCPP LLATASQMQM VVLPCLGFTL LLWSQVSGAQ GQEFHFGPCQ VKGVVPQKLW EAFWAVKDTM QAQDNITSAR LLQQEVLQNV SDAESCYLVH TLLEFYLKTV FKNYHNRTVE VRTLKSFSTL ANNFVLIVSQ LQPSQENEMF SIRDSAHRRF LLFRRAFKQL DVEAALTKAL GEVDILLTWM QKFYKL | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
IL 24 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Measured by its ability to bind to the cell receptor of Capan-1 cells line resulted in Stat-3 activation. The ED50 for this effect is typically 1.0 ng/ml, corresponding to a Specific Activity of 1x106 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered solution in PBS with BSA as a carrier. |