missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 27 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 27 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
139.00€ - 2175.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 246778 |
---|---|
Nom | IL 27 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | IL27 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15984918
|
enQuireBio™
QP10706-1UG |
1 μg |
139.00€
1µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15994918
|
enQuireBio™
QP10706-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15974918
|
enQuireBio™
QP10706-100UG |
100 μg |
2175.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
246778 | |
Research Use Only | |
IL27 | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
IL-27A (215aa):FPRPPGRPQL SLQELRREFT VSLHLARKLL AEVRGQAHRF AESHLPGVNL YLLPLGEQLP DVSLTFQAWR RLSDPERLCF ISTTLQPFHA LLGGLGTQGR WTNMERMQLW AMRLDLRDLQ RHLRFQVLAA GFNLPEEEEE EEEEEEEERK GLLPGALGSA LQGPAQVSWP QLLSTYRLLH SLELVLSRAV RELLLLSKAG HSVWPLGFPT LSPQP IL-27B (209aa):RKGPPAALTL PRVQCRASRY PIAVDCSWTL PPAPNSTSPV SFIATYRLGM AARGHSWPCL QQTPTSTSCT ITDVQLFSMA PYVLNVTAVH PWGSSSSFVP FITEHIIKPD PPEGVRLSPL AERQLQVQWE PPGSWPFPEI FSLKYWIRYK RQGAARFHRV GPIEATSFIL RAVRPRARYY VQVAAQDLTD YGELSDWSLP ATATMSLGK | |
Greater than 90% as obsereved by SDS-PAGE. |
IL 27 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The specific activity was determined by the dose dependent inhibition of HIV replication in human CD4+ T cells and in human monocyte-derived macrophages and is typically 4-12ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
The IL-27 was lyophilized from 1 mg/ml in 1xPBS. |