Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 32A Protein
A cDNA sequence encoding the IL 32A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 9235 |
---|---|
Nom | IL 32A Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | IL32 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15900299
|
enQuireBio™
QP12398-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15990289
|
enQuireBio™
QP12398-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15980289
|
enQuireBio™
QP12398-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
9235 | |
Research Use Only | |
IL32 | |
Human | |
His | |
The IL-32 His Tag protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
IL 32A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSHMCF PKVLSDDMKK LKARMHQAIE RFYDKMQNAE SGRGQVMSSL AELEDDFKEGYLETVAAYYE EQHPELTPLL EKERDGLRCR GNRSPVPDVE DPATEEPGES FCDKSYGAPR GDKEELTPQK CSEPQSSK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |