Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-8 / CXCL8 Protein
Recombinant Protein
2490.00€ - 4060.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000575.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 3576 |
Nom | IL-8 / CXCL8 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15925559
|
enQuireBio™
QP2737-500UG |
500 μg |
2490.00€
500µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915559
|
enQuireBio™
QP2737-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_000575.1 | |
IL-8 / CXCL8 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human IL-8 / CXCL8 induces Human neutrophil chemotaxis (significanty different from control at Human IL-8 / CXCL8 concentrations greater than 10 ng/ml) Activity was further confirmed by measuring Human neutrophil degranulation (significanty different from control at Human IL-8 / CXCL8 concentrations greater than 1 ng/ml) . | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
3576 | |
Research Use Only | |
CXCL8 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AVLPRSAKEL . RCQCIKTYS K. PFHPKFIK EL. RVIESGP HCA. NTEIIV KLSD. GRELC LDPKE. NWVQ RVVEKF. LKR AENS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |