Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL10RB Protein
A cDNA sequence encoding the IL10RB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 3588 |
---|---|
Nom | IL10RB Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | IL10RB |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15920309
|
enQuireBio™
QP12402-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15900309
|
enQuireBio™
QP12402-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15910309
|
enQuireBio™
QP12402-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
3588 | |
Research Use Only | |
IL10RB | |
Human | |
His | |
IL10RB protein solution (1.0 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
IL10RB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MVPPPENVRM NSVNFKNILQ WESPAFAKGN LTFTAQYLSY RIFQDKCMNT TLTECDFSSL SKYGDHTLRV RAEFADEHSD WVNITFCPVD DTIIGPPGMQ VEVLADSLHM RFLAPKIENE YETWTMKNVY NSWTYNVQYW KNGTDEKFQI TPQYDFEVLR NLEPWTTYCV QVRGFLPDRN KAGEWSEPVC EQTTHDETVP SLEPKSCDKT HTCPPCPAPE LLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SRDELTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSDGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGKHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |