Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL13 / ALRH Protein
Recombinant Protein
4325.00€ - 7105.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_002179.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 3596 |
Nom | IL13 / ALRH Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15976029
|
enQuireBio™
QP5388-500UG |
500 μg |
4325.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966029
|
enQuireBio™
QP5388-1MG |
1 mg |
7105.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_002179.2 | |
IL13 / ALRH Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 5 ng/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^5 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium citrate, pH 3.0 |
3596 | |
Research Use Only | |
IL13 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSPGPVPPST ALRELIEELV NITQNQKAPL CNGSMVWSIN LTAGMYCAAL ESLINVSGCS AIEKTQRMLS GFCPHKVSAG QFSSLHVRDT KIEVAQFVKD LLLHLKKLFR EGRQFN | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |