Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL13RA1 Protein
A cDNA sequence encoding the IL13RA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 3597 |
---|---|
Nom | IL13RA1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | IL13RA1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15940319
|
enQuireBio™
QP12405-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15920319
|
enQuireBio™
QP12405-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15930319
|
enQuireBio™
QP12405-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
3597 | |
Research Use Only | |
IL13RA1 | |
Human | |
His | |
IL13RA1 protein solution (0.5 mg/ml) in Phosphate buffer saline (pH 7.4). |
IL13RA1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GGGGAAPTET QPPVTNLSVS VENLCTVIWT WNPPEGASSN CSLWYFSHFG DKQDKKIAPE TRRSIEVPLN ERICLQVGSQ CSTNESEKPS ILVEKCISPP EGDPESAVTE LQCIWHNLSY MKCSWLPGRN TSPDTNYTLY YWHRSLEKIH QCENIFREGQ YFGCSFDLTK VKDSSFEQHS VQIMVKDNAG KIKPSFNIVP LTSRVKPDPP HIKNLSFHND DLYVQWENPQ NFISRCLFYE VEVNNSQTET HNVFYVQEAK CENPEFERNV ENTSCFMVPG VLPDTLNTVR IRVKTNKLCY EDDKLWSNWS QEMSIGKKRN STHHHHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |