Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL17RA Protein
A cDNA sequence encoding the IL17RA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | IL17RA Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15940329
|
enQuireBio™
QP12408-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15960329
|
enQuireBio™
QP12408-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15950329
|
enQuireBio™
QP12408-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
IL17RA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
IL17RA protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
LRLLDHRALV CSQPGLNCTV KNSTCLDDSW IHPRNLTPSS PKDLQIQLHF AHTQQGDLFP VAHIEWTLQT DASILYLEGA ELSVLQLNTN ERLCVRFEFL SKLRHHHRRW RFTFSHFVVD PDQEYEVTVH HLPKPIPDGD PNHQSKNFLV PDCEHARMKV TTPCMSSGSL WDPNITVETL EAHQLRVSFT LWNESTHYQI LLTSFPHMEN HSCFEHMHHI PAPRPEEFHQ RSNVTLTLRN LKGCCRHQVQ IQPFFSSCLN DCLRHSATVS CPEMPDTPEP IPDYMPLWVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTPP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG KHHHHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |