Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL3RA Protein
A cDNA sequence encoding the IL3RA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | IL3RA Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15930379
|
enQuireBio™
QP12424-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15950379
|
enQuireBio™
QP12424-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940379
|
enQuireBio™
QP12424-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
IL3RA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
IL3RA protein solution (0.5 mg/ml) contains 10% glycerol and Phosphate buffered saline (pH 7.4). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADLKEDPNPP ITNLRMKAKA QQLTWDLNRN VTDIECVKDA DYSMPAVNNS YCQFGAISLC EVTNYTVRVA NPPFSTWILF PENSGKPWAG AENLTCWIHD VDFLSCSWAV GPGAPADVQY DLYLNVANRR QQYECLHYKT DAQGTRIGCR FDDISRLSSG SQSSHILVRG RSAAFGIPCTDKFVVFSQIE ILTPPNMTAK CNKTHSFMHW KMRSHFNRKF RYELQIQKRM QPVITEQVRD RTSFQLLNPG TYTVQIRARE RVYEFLSAWS TPQRFECDQE EGANTRAWRH HHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |