Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL4R Protein
A cDNA sequence encoding the IL4R was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1305.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 3566 |
---|---|
Nom | IL4R Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | IL4R |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15980379
|
enQuireBio™
QP12425-3UG |
3 μg |
131.00€
3µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15970379
|
enQuireBio™
QP12425-15UG |
15 μg |
203.00€
15µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15960379
|
enQuireBio™
QP12425-0.1MG |
100 μg |
1305.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
3566 | |
Research Use Only | |
IL4R | |
Human | |
His | |
IL4R protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4). |
IL4R Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MKVLQEPTCV SDYMSISTCE WKMNGPTNCS TELRLLYQLV FLLSEAHTCI PENNGGAGCV CHLLMDDVVS ADNYTLDLWA GQQLLWKGSF KPSEHVKPRA PGNLTVHTNV SDTLLLTWSN PYPPDNYLYN HLTYAVNIWS ENDPADFRIY NVTYLEPSLR IAASTLKSGI SYRARVRAWAQCYNTTWSEW SPSTKWHNSY REPFEQHLEH HHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |