Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human INPP5A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) INPP5A, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001307971.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 3632 |
Nom | INPP5A Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16089650
|
enQuireBio™
QP7598-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16009660
|
enQuireBio™
QP7598-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16099650
|
enQuireBio™
QP7598-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16019660
|
enQuireBio™
QP7598-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16029660
|
enQuireBio™
QP7598-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16039660
|
enQuireBio™
QP7598-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001307971.1 | |
INPP5A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3632 | |
Research Use Only | |
INPP5A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAGKAAAPGT AVLLVTANVG SLFDDPENLQ KNWLREFYQV VHTHKPHFMA LHCQEFGGKN YEASMSHVDK FVKELLSSDA MKEYNRARVY LDENYKSQEH FTALGSFYFL HESLKNIYQF DFKAKKYRKV AGKEIYSDTL ESTPMLEKEK FPQDYFPECK WSRKGFIRTR WCIADCAFDL VNIHLFHDAS NLVAWETSPS VYSGIRHKAL GYVLDRIIDQ RFEKVSYFVF GDFNFRLDSK SVVETLCTKA TMQTVRAADT NEVVKLIFRE SDNDRKVMLQ LEKKLFDYFN QEVFRDNNGT ALLEFDKELS VFKDRLYELD ISFPPSYPYS EDARQGEQYM NTRCPAWCDR ILMSPSAKEL VLRSESEEKV VTYDHIGPNV CMGDHKPVFL AFRIMPGAGK PHAHVHKCC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |