Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IP-10 / CXCL10 Protein
Recombinant Protein
95.40€ - 3920.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001556.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 3627 |
Nom | IP-10 / CXCL10 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15972868
|
enQuireBio™
QP1011-5 UG |
5 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15962868
|
enQuireBio™
QP1011-25 UG |
25 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15952868
|
enQuireBio™
QP1011-100 UG |
100 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15982868
|
enQuireBio™
QP1011-500 UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15942868
|
enQuireBio™
QP1011-1 MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001556.2 | |
IP-10 / CXCL10 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human IP-10 / CXCL10 induces Human T cell chemotaxis (significanty different from control at Human IP-10 / CXCL10 concentrations greater than 5 ng/ml). | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
3627 | |
Research Use Only | |
CXCL10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VPLSRTVRCT CISISNQPVN PRSLEKLEII PASQFCPRVE IIATMKKKGE KRCLNPESKA IKNLLKAVSK ERSKRSP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |