Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IP6K2 Protein
A cDNA sequence encoding the IP6K2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | IP6K2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15960469
|
enQuireBio™
QP12454-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940469
|
enQuireBio™
QP12454-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15950469
|
enQuireBio™
QP12454-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
IP6K2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
IP6K2 solution (0.5 mg/ml) contains Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSPAFRAMDV EPRAKGVLLE PFVHQVGGHS CVLRFNETTL CKPLVPREHQ FYETLPAEMR KFTPQYKGVV SVRFEEDEDR NLCLIAYPLK GDHGIVDIVD NSDCEPKSKL LRWTTNKKHH VLETEKTPKD WVRQHRKEEK MKSHKLEEEF EWLKKSEVLY YTVEKKGNIS SQLKHYNPWS MKCHQQQLQR MKENAKHRNQ YKFILLENLT SRYEVPCVLD LKMGTRQHGD DASEEKAANQ IRKCQQSTSA VIGVRVCGMQ VYQAGSGQLM FMNKYHGRKL SVQGFKEALF QFFHNGRYLR RELLGPVLKK LTELKAVLER QESYRFYSSS LLVIYDGKER PEVVLDSDAE DLEDLSEESA DESAGAYAYK PIGASSVDVR MIDFAHTTCR LYGEDTVVHE GQDAGYIFGL QSLIDIVTEI SEESGE | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |