Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ITGB1 Protein
A cDNA sequence encoding the ITGB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | ITGB1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15950499
|
enQuireBio™
QP12462-HIS-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15960499
|
enQuireBio™
QP12462-HIS-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15930499
|
enQuireBio™
QP12462-HIS-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940499
|
enQuireBio™
QP12462-HIS-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15970499
|
enQuireBio™
QP12462-HIS-EC-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ITGB1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ITGB1 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQTDENRCLK ANAKSCGECI QAGPNCGWCT NSTFLQEGMP TSARCDDLEA LKKKGCPPDD IENPRGSKDI KKNKNVTNRS KGTAEKLKPE DITQIQPQQL VLRLRSGEPQ TFTLKFKRAE DYPIDLYYLM DLSYSMKDDL ENVKSLGTDL MNEMRRITSDFRIGFGSFVE KTVMPYISTT PAKLRNPCTS EQNCTSPFSY KNVLSLTNKG EVFNELVGKQ RISGNLDSPE GGFDAIMQVA VCGSLIGWRN VTRLLVFSTD AGFHFAGDGK LGGIVLPNDG QCHLENNMYT MSHYYDYPSI AHLVQKLSEN NIQTIFAVTE EFQPVYKELK NLIPKSAVGT LSANSSNVIQ LIIDAYNSLS SEVILENGKL SEGVTISYKS YCKNGVNGTG ENGRKCSNIS IGDEVQFEIS ITSNKCPKKD SDSFKIRPLG FTEEVEVILQ YI | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |