missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IVD Protein
A cDNA sequence encoding the IVD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 3712 |
---|---|
Nom | IVD Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | IVD |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15900519
|
enQuireBio™
QP12466-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15990509
|
enQuireBio™
QP12466-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15980509
|
enQuireBio™
QP12466-1MG |
1 mg |
3275.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
3712 | |
Research Use Only | |
IVD | |
Human | |
His | |
The IVD protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
IVD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MHSLLPVDDA INGLSEEQRQ LRQTMAKFLQ EHLAPKAQEI DRSNEFKNLR EFWKQLGNLG VLGITAPVQY GGSGLGYLEH VLVMEEISRA SGAVGLSYGA HSNLCINQLV RNGNEAQKEK YLPKLISGEY IGALAMSEPN AGSDVVSMKL KAEKKGNHYI LNGNKFWITN GPDADVLIVY AKTDLAAVPA SRGITAFIVE KGMPGFSTSK KLDKLGMRGS NTCELIFEDC KIPAANILGH ENKGVYVLMS GLDLERLVLA GGPLGLMQAV LDHTIPYLHV REAFGQKIGH FQLMQGKMAD MYTRLMACRQ YVYNVAKACD EGHCTAKDCA GVILYSAECA TQVALDGIQC FGGNGYINDF PMGRFLRDAK LYEIGAGTSE VRRLVIGRAF NADFH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |