missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KIN Protein
A cDNA sequence encoding the KIN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | KIN Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15900579
|
enQuireBio™
QP12486-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15990569
|
enQuireBio™
QP12486-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15980569
|
enQuireBio™
QP12486-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
KIN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The KIN solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGKSDFL TPKAIANRIK SKGLQKLRWY CQMCQKQCRDENGFKCHCMS ESHQRQLLLA SENPQQFMDY FSEEFRNDFL ELLRRRFGTK RVHNNIVYNE YISHREHIHM NATQWETLTD FTKWLGREGL CKVDETPKGW YIQYIDRDPE TIRRQLELEKKKKQDLDDEE KTAKFIEEQV RRGLEGKEQE VPTFTELSRE NDEEKVTFNL SKGACSSSGATSSKSSTLGP SALKTIGSSA SVKRKESSQS STQSKEKKKK KSALDEIMEI EEEKKRTARTDYWLQPEIIV KIITKKLGEK YHKKKAIVKE VIDKYTAVVK MIDSGDKLKL DQTHLETVIPAPGKRILVLN GGYRGNEGTL ESINEKTFSA TIVIETGPLK GRRVEGIQYE DISKLA | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |