Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KIR2DL3 Protein
A cDNA sequence encoding the KIR2DL3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | KIR2DL3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15960579
|
enQuireBio™
QP12488-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15950579
|
enQuireBio™
QP12488-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940579
|
enQuireBio™
QP12488-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
KIR2DL3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The protein (1 mg/ml) contains 25mM Tris-HCl (pH 7.5). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEGVHRKPSL LAHPGPLVKS EETVILQCWS DVRFQHFLLH REGKFKDTLH LIGEHHDGIS KANFSIGPMM QDLAGTYRCY GSVTHSPYQL SAPSDPLDIV ITGLYEKPSL SAQPGPTVLA GESVTLSCSS RSSYDMYHLS REGEAHERRF SAGPKVNGTF QADFPLGPAT HGGTYRCFGS FRDSPYEWSN SSDPLLVSVT GN | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |