missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KIR2DL4 Protein
A cDNA sequence encoding the KIR2DL4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | KIR2DL4 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15970579
|
enQuireBio™
QP12489-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15990579
|
enQuireBio™
QP12489-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15980579
|
enQuireBio™
QP12489-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
KIR2DL4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
KIR2DL4 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
HVGGQDKPFC SAWPSAVVPQ GGHVTLRCHY RRGFNIFTLY KKDGVPVPEL YNRIFWNSFL ISPVTPAHAG TYRCRGFHPH SPTEWSAPSN PLVIMVTGLY EKPSLTARPG PTVRAGENVT LSCSSQSSFD IYHLSREGEA HELRLPAVPS INGTFQADFP LGPATHGETY RCFGSFHGSPYEWSDPSDPL PVSVTGNPSS SWPSPTEPSF KTGIARHLHL EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSRDELTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTP PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSP GKHHHHHH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |