missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLF4 Protein
A cDNA sequence encoding the KLF4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | KLF4 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15960609
|
enQuireBio™
QP12498-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940609
|
enQuireBio™
QP12498-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15950609
|
enQuireBio™
QP12498-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
KLF4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
KLF4 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMAVS DALLPSFSTF ASGPAGREKT LRQAGAPNNR WREELSHMKR LPPVLPGRPY DLAAATVATD LESGGAGAAC GGSNLAPLPR RETEEFNDLL DLDFILSNSL THPPESVAAT VSSSASASSS SSPSSSGPAS APSTCSFTYP IRAGNDPGVA PGGTGGGLLY GRESAPPPTA PFNLADINDV SPSGGFVAEL LRPELDPVYI PPQQPQPPGG GLMGKFVLKA SLSAPGSEYG SPSVISVSKG SPDGSHPVVV APYNGGPPRT CPKIKQEAVS SCTHLGAGPP LSNGHRPAAH DFPLGRQLPS RTTPTLGLEE VLSSRDCHPA LPLPPGFHPH PGPNYPSFLP DQMQPQVPPL HYQELMPPGS CMPEEPKPKR GRRSWPRKRT AT | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |