Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLRB1 Protein
A cDNA sequence encoding the KLRB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | KLRB1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15990649
|
enQuireBio™
QP12508-HIS-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15920659
|
enQuireBio™
QP12508-HIS-EC-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15900659
|
enQuireBio™
QP12508-HIS-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15910659
|
enQuireBio™
QP12508-HIS-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15980649
|
enQuireBio™
QP12508-HIS-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
KLRB1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The KLRB1 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 4M urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQKSSIE KCSVDIQQSR NKTTERPGLL NCPIYWQQLR EKCLLFSHTV NPWNNSLADC STKESSLLLI RDKDELIHTQ NLIRDKAILF WIGLNFSLSE KNWKWINGSF LNSNDLEIRG DAKENSCISI SQTSVYSEYC STEIRWICQK ELTPVRNKVY PDS | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |