Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLRG2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KLRG2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_940910.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 346689 |
Nom | KLRG2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16007891
|
enQuireBio™
QP9236-YE-100UG |
100 μg |
615.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16047891
|
enQuireBio™
QP9236-YE-500UG |
500 μg |
1665.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16017891
|
enQuireBio™
QP9236-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16037891
|
enQuireBio™
QP9236-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16057891
|
enQuireBio™
QP9236-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16027891
|
enQuireBio™
QP9236-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_940910.1 | |
KLRG2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
346689 | |
Research Use Only | |
KLRG2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MEESWEAAPG GQAGAELPME PVGSLVPTLE QPQVPAKVRQ PEGPESSPSP AGAVEKAAGA GLEPSSKKKP PSPRPGSPRV PPLSLGYGVC PEPPSPGPAL VKLPRNGEAP GAEPAPSAWA PMELQVDVRV KPVGAAGGSS TPSPRPSTRF LKVPVPESPA FSRHADPAHQ LLLRAPSQGG TWGRRSPLAA ARTESGCDAE GRASPAEGSA GSPGSPTCCR CKELGLEKED AALLPRAGLD GDEKLPRAVT LTGLPMYVKS LYWALAFMAV LLAVSGVVIV VLASRAGARC QQCPPGWVLS EEHCYYFSAE AQAWEASQAF CSAYHATLPL LSHTQDFLGR YPVSRHSWVG AWRGPQGWHW IDEAPLPPQL LPEDGEDNLD INCGALEEGT LVAANCSTPR PWVCAKGTQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |