missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human L-lactate dehydrogenase C chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) L-lactate dehydrogenase C chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
530.00€ - 1475.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_002292.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 3948 |
Nom | L-lactate dehydrogenase C chain Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16002230
|
enQuireBio™
QP6291-BA-20UG |
20 μg |
530.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16092220
|
enQuireBio™
QP6291-BA-100UG |
100 μg |
1475.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16012230
|
enQuireBio™
QP6291-BA-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_002292.1 | |
L-lactate dehydrogenase C chain Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3948 | |
Research Use Only | |
LDHC | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
STVKEQLIEK LIEDDENSQC KITIVGTGAV GMACAISILL KDLADELALV DVALDKLKGE MMDLQHGSLF FSTSKITSGK DYSVSANSRI VIVTAGARQQ EGETRLALVQ RNVAIMKSII PAIVHYSPDC KILVVSNPVD ILTYIVWKIS GLPVTRVIGS GCNLDSARFR YLIGEKLGVH PTSCHGWIIG EHGDSSVPLW SGVNVAGVAL KTLDPKLGTD SDKEHWKNIH KQVIQSAYEI IKLKGYTSWA IGLSVMDLVG SILKNLRRVH PVSTMVKGLY GIKEELFLSI PCVLGRNGVS DVVKINLNSE EEALFKKSAE TLWNIQKDLI F | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |