Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lamin-A Protein
A cDNA sequence encoding the Lamin-A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1305.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 4000 |
---|---|
Nom | Lamin-A Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | LMNA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15950719
|
enQuireBio™
QP12528-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940719
|
enQuireBio™
QP12528-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15930719
|
enQuireBio™
QP12528-0.1MG |
100 μg |
1305.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
4000 | |
Research Use Only | |
LMNA | |
Human | |
Untagged | |
The Lamin-A Protein solution (0.9 mg/ml) contains 20mM phosphate buffer pH 7.0, 500mM NaCl, 1mM DTT, 1.5mM EDTA and 20% (v/v) Glycerol. |
Lamin-A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
METPSQRRAT RSGAQASSTP LSPTRITRLQ EKEDLQELND RLAVYIDRVR SLETENAGLR LRITESEEVV SREVSGIKAA YEAELGDARK TLDSVAKERA RLQLELSKVR EEFKELKARN TKKEGDLIAA QARLKDLEAL LNSKEAALST ALSEKRTLEG ELHDLRGQVA KLEAALGEAK KQLQDEMLRR VDAENRLQTM KEELDFQKNI YSEELRETKR RHETRLVEID NGKQREFESR LADALQELRA QHEDQVEQYK KELEKTYSAK LDNARQSAER NSNLVGAAHE ELQQSRIRID SLSAQLSQLQ KQLAAKEAKL RDLEDSLARE RDTSRRLLAE KEREMAEMRA RMQQQLDEYQ ELLDIKLALD MEIHAYRKLL EGEEERLRLS PSPTSQRSRG RASSHSSQTQ GGGSVTKKRK LESTESRSSF SQHARTSGRV AVEEVDEEGK FVRLRNKSNE DQSMGNWQIK RQNGDDPLLT YRFPPKFTLK AGQVVTIWAA GAGATHSPPT DLVWKAQNTW GCGNSLRTAL INSTGEEVAM RKLVRSVTVV EDDEDEDGDD LLHHHHGSHC SSSGDPAEYN LRSRTVLCGT CGQPADKASA SGSGAQVGGP ISSGSSASSV TVTRSYRSVG GSGGGSFGDN LVTRSYLLGN SSPRTQSPQN CSIM | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |