Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAMTOR4 Protein
A cDNA sequence encoding the LAMTOR4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) 389541
Nom LAMTOR4 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) LAMTOR4
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15930739
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12534-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
15920739
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12534-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
15910739
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12534-100UG
100 μg
1740.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
Spécification
389541
Research Use Only
LAMTOR4
Human
His
LAMTOR4 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
LAMTOR4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTSALTQ GLERIPDQLG YLVLSEGAVL ASSGDLENDE QAASAISELV STACGFRLHR GMNVPFKRLS VVFGEHTLLV TVSGQRVFVV KRQNRGREPI DV
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.