Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LANCL1 Protein
A cDNA sequence encoding the LANCL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | LANCL1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15960739
|
enQuireBio™
QP12535-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15950739
|
enQuireBio™
QP12535-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940739
|
enQuireBio™
QP12535-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
LANCL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
LANCL1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAQRAFP NPYADYNKSL AEGYFDAAGR LTPEFSQRLT NKIRELLQQM ERGLKSADPR DGTGYTGWAG IAVLYLHLYD VFGDPAYLQL AHGYVKQSLN CLTKRSITFL CGDAGPLAVA AVLYHKMNNE KQAEDCITRL IHLNKIDPHA PNEMLYGRIG YIYALLFVNK NFGVEKIPQS HIQQICETIL TSGENLARKR NFTAKSPLMY EWYQEYYVGA AHGLAGIYYY LMQPSLQVSQ GKLHSLVKPS VDYVCQLKFP SGNYPPCIGD NRDLLVHWCH GAPGVIYMLI QAYKVFREEK YLCDAYQCAD VIWQYGLLKK GYGLCHGSAG NAYAFLTLYN LTQDMKYLYR ACKFAEWCLE YGEHGCRTPD TPFSLFEGMA GTIYFLADLL VPTKARFPAF EL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |