Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LDLRAP1 Protein
A cDNA sequence encoding the LDLRAP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | LDLRAP1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15940789
|
enQuireBio™
QP12551-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15930789
|
enQuireBio™
QP12551-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15920789
|
enQuireBio™
QP12551-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
LDLRAP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The LDLRAP1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDALKSAGRA LIRSPSLAKQ SWGGGGRHRK LPENWTDTRE TLLEGMLFSL KYLGMTLVEQ PKGEELSAAA IKRIVATAKA SGKKLQKVTL KVSPRGIILT DNLTNQLIEN VSIYRISYCT ADKMHDKVFA YIAQSQHNQS LECHAFLCTK RKMAQAVTLT VAQAFKVAFE FWQVSKEEKE KRDKASQEGG DVLGARQDCT PPLKSLVATG NLLDLEETAK APLSTVSANT TNMDEVPRPQ ALSGSSVVWE LDDGLDEAFS RLAQSRTNPQ VLDTGLTAQD MHYAQCLSPV DWDKPDSSGT EQDDLFSF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |