Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Leptin Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 650.00€
Spécification
Nom | Leptin Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | LEP |
Activité biologique | Bioactivity of Human Leptin was examined and confirmed in a Ba/F3 cell proliferation assay. This product has not been tested for in vivo use. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15955949
|
enQuireBio™
QP5350-200UG |
200 μg |
112.00€
200µg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945949
|
enQuireBio™
QP5350-1MG |
1 mg |
252.00€
1mg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965949
|
enQuireBio™
QP5350-5MG |
5 mg |
373.00€
5mg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935949
|
enQuireBio™
QP5350-10MG |
10 mg |
650.00€
10mg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Leptin Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Bioactivity of Human Leptin was examined and confirmed in a Ba/F3 cell proliferation assay. This product has not been tested for in vivo use. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
Research Use Only | |
LEP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVPIQKVQDD TKTLIKTIVT RINDISHTQS VSSKQKVTGL DFIPGLHPIL TLSKMDQTLA VYQQILTSMP SRNVIQISND LENLRDLLHV LAFSKSCHLP WASGLETLDS LGGVLEASGY STEVVALSRL QGSLQDMLWQ LDLSPGC | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |