Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LGALS13 Protein
A cDNA sequence encoding the LGALS13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | LGALS13 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15980809
|
enQuireBio™
QP12559-20UG |
20 μg |
131.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15960809
|
enQuireBio™
QP12559-100UG |
100 μg |
203.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15970809
|
enQuireBio™
QP12559-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
LGALS13 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
LGALS13 protein solution (0.5 mg/ml) is formulated in 1xPBS buffer pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
macglvasnl nlkpgeclrv rgevapdaks fvlnlgkdsn nlclhfnprf nahgdantiv cnskdggawg teqreavfpf qpgsvaevci tfdqanltvk lpdgyefkfp nrlnleainy maadgdfkik cvafd | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |