missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human LILRA5 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LILRA5, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marque:  enQuireBio™ QP2841-ec-1mg

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15975559

Quantité Prix
1 1979.08€ / 1mg
3 1861.92€ / 1mg
Date d’expédition estimée: 10-02-2022

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!



Description

Description

Spécification

Spécification

NP_067073.1
LILRA5 Protein
1 mg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
353514
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
LILRA5
Recombinant Protein
E. coli
GNLSKATLWA EPGSVISRGN SVTIRCQGTL EAQEYRLVKE GSPEPWDTQN PLEPKNKARF SIPSMTEHHA GRYRCYYYSP AGWSEPSDPL ELVVTGFYNK PTLSALPSPV VTSGENVTLQ CGSRLRFDRF ILTEEGDHKL SWTLDSQLTP SGQFQALFPV GPVTPSHRWM LRCYGSRRHI LQVWSEPSDL LEIPVSGAAD NLSPSQNKSD SGTASHLQDY AVENLIR
Vidéos
FDS
Documents
Certificats