missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LILRA5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LILRA5, was expressed in the hosts and tags indicated.
580.00€ - 1620.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_067073.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 353514 |
Nom | LILRA5 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15925569
|
enQuireBio™
QP2841-MA-20UG |
20 μg |
580.00€
20µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915569
|
enQuireBio™
QP2841-MA-100UG |
100 μg |
1620.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_067073.1 | |
LILRA5 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
353514 | |
Research Use Only | |
LILRA5 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
GNLSKATLWA EPGSVISRGN SVTIRCQGTL EAQEYRLVKE GSPEPWDTQN PLEPKNKARF SIPSMTEHHA GRYRCYYYSP AGWSEPSDPL ELVVTGFYNK PTLSALPSPV VTSGENVTLQ CGSRLRFDRF ILTEEGDHKL SWTLDSQLTP SGQFQALFPV GPVTPSHRWM LRCYGSRRHI LQVWSEPSDL LEIPVSGAAD NLSPSQNKSD SGTASHLQDY AVENLIR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |