Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIN28 Protein
A cDNA sequence encoding the LIN28 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3190.00€
Spécification
Nom | LIN28 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15970849
|
enQuireBio™
QP12571-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15960849
|
enQuireBio™
QP12571-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15950849
|
enQuireBio™
QP12571-1MG |
1 mg |
3190.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
LIN28 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The LIN28 protein solution was formulated in PBS with 50mM arginine |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GPSVSNQQFA GGCAKAAEEA PEEAPEDAAR AADEPQLLHG AGICKWFNVR MGFGFLSMTA RAGVALDPPV DVFVHQSKLH MEGFRSLKEG EAVEFTFKKS AKGLESIRVT GPGGVFCIGS ERRPKGKSMQ KRRSKGDRCY NCGGLDHHAK ECKLPPQPKK CHFCQSISHM VASCPLKAQQ GPSAQGKPTY FREEEEEIHS PTLLPEAQNG GYGRKKRRQR RR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE (coomassie staining). |