Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LMX1B Protein
A cDNA sequence encoding the LMX1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | LMX1B Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15960879
|
enQuireBio™
QP12579-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15950879
|
enQuireBio™
QP12579-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940879
|
enQuireBio™
QP12579-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
LMX1B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
LMX1B protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDIATGP ESLERCFPRG QTDCAKMLDG IKMEEHALRP GPATLGVLLG SDCPHPAVCE GCQRPISDRF LMRVNESSWH EECLQCAACQ QALTTSCYFR DRKLYCKQDY QQLFAAKCSG CMEKIAPTEF VMRALECVYH LGCFCCCVCE RQLRKGDEFV LKEGQLLCKG DYEKEKDLLS SVSPDESDSV KSEDEDGDMK PAKGQGSQSK GSGDDGKDPR RPKRPRTILT TQQRRAFKAS FEVSSKPCRK VRETLAAETG LSVRVVQVWF QNQRAKMKKL ARRHQQQQEQ QNSQRLGQEV LSSRMEGMMA SYTPLAPPQQ QIVAMEQSPY GSSDPFQQGL TPPQMPGNDS IFHDIDSDTS LTSLSDCFLG SSDVGSLQAR VGNPIDRLYS MQSSYFAS | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |