Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LPL Protein
A cDNA sequence encoding the LPL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 4023 |
---|---|
Nom | LPL Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | LPL |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15920889
|
enQuireBio™
QP12581-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15900889
|
enQuireBio™
QP12581-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15910889
|
enQuireBio™
QP12581-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
4023 | |
Research Use Only | |
LPL | |
Human | |
Untagged | |
LPL was filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 50mM Acetate buffer, pH=4. |
LPL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
MKHHHHHHAS ADQRRDFIDI ESKFALRTPE DTAEDTCHLI PGVAESVATC HFNHSSKTFM VIHGWTVTGM YESWVPKLVA ADQRRDFIDI ESKFALRTPE DTAEDTCHLI PGVAESVATC HFNHSSKTFM VIHGWTVTGM YESWVPKLVA ALYKREPDSN VIVVDWLSRA QEHYPVSAGY TKLVGQDVAR FINWMEEEFN YPLDNVHLLG YSLGAHAAGI AGSLTNKKVN RITGLDPAGP NFEYAEAPSR LSPDDADFVD VLHTFTRGSP GRSIGIQKPV GHVDIYPNGG TFQPGCNIGE AIRVIAERGL GDVDQLVKCS HERSIHLFID SLLNEENPSK AYRCSSKEAF EKGLCLSCRK NRCNNLGYEI SKVRAKRSSK MYLKTRSQMP YKVFHYQVKI HFSGTESETH TNQAFEISLY GTVAESENIP FTLPEVSTNK TYSFLIYTEV DIGELLMLKL KWKSDSYFSW SDWWSSPGFA IQKIRVKAGE TQKKVIFCSR EKVSHLQKGK APAVFVKCHD KSLNKKSG |