Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LR3 IGF1 Protein
A cDNA sequence encoding the LR3 IGF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 264.00€
Spécification
Nom | LR3 IGF1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The ED50 as determined by the stimulation of protein synthesis in L6 myoblasts is less than 10ng/ml, corresponding to a specific activity of 100,000units/mg. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15945128
|
enQuireBio™
QP10775-200UG |
200 μg |
131.00€
200µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955128
|
enQuireBio™
QP10775-500UG |
500 μg |
179.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935128
|
enQuireBio™
QP10775-1MG |
1 mg |
264.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
LR3 IGF1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MFPAMPLSSLFVNGPRTLCGAELVDALQFVCGDRGFYFNKPTGYGSSSRRAPQTGIV DECCFRSCDLRRLEMYCAPLKPAKSA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
Research Use Only | |
The ED50 as determined by the stimulation of protein synthesis in L6 myoblasts is less than 10ng/ml, corresponding to a specific activity of 100,000units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS. |