Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
665.00€ - 1850.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000224.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 3973 |
Nom | Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15952838
|
enQuireBio™
QP10085-MA-20UG |
20 μg |
665.00€
20µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942838
|
enQuireBio™
QP10085-MA-100UG |
100 μg |
1850.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962838
|
enQuireBio™
QP10085-MA-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_000224.2 | |
Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3973 | |
Research Use Only | |
Lhcgr | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
EALCPEPCNC VPDGALRCPG PTAGLTRLSL AYLPVKVIPS QAFRGLNEVI KIEISQIDSL ERIEANAFDN LLNLSEILIQ NTKNLRYIEP GAFINLPRLK YLSICNTGIR KFPDVTKVFS SESNFILEIC DNLHITTIPG NAFQGMNNES VTLKLYGNGF EEVQSHAFNG TTLTSLELKE NVHLEKMHNG AFRGATGPKT LDISSTKLQA LPSYGLESIQ RLIATSSYSL KKLPSRETFV NLLEATLTYP SHCCAFRNLP TKEQNFSHSI SENFSKQCES TVRKVNNKTL YSSMLAESEL SGWDYEYGFC LPKTPRCAPE PDAFNPCEDI MGYDFL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |