missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LY9 Protein
A cDNA sequence encoding the LY9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1595.00€
Spécification
Nom | LY9 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15970959
|
enQuireBio™
QP12603-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15990959
|
enQuireBio™
QP12603-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15980959
|
enQuireBio™
QP12603-50UG |
50 μg |
1595.00€
50µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
LY9 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
LY9 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADLKDSAPTV VSGILGGSVT LPLNISVDTE IENVIWIGPK NALAFARPKE NVTIMVKSYL GRLDITKWSY SLCISNLTLN DAGSYKAQIN QRNFEVTTEE EFTLFVYEQL QEPQVTMKSV KVSENFSCNI TLMCSVKGAE KSVLYSWTPR EPHASESNGG SILTVSRTPC DPDLPYICTA QNPVSQRSSL PVHVGQFCTD PGASRGGTTG ETVVGVLGEP VTLPLALPAC RDTEKVVWLF NTSIISKERE EAATADPLIK SRDPYKNRVW VSSQDCSLKI SQLKIEDAGP YHAYVCSEAS SVTSMTHVTL LIYRRLRKPK ITWSLRHSED GICRISLTCS VEDGGNTVMY TWTPLQKEAV VSQGESHLNV SWRSSENHPN LTCTASNPVS RSSHQFLSEN ICSGPERNTK HHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |