Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LYN Protein
A cDNA sequence encoding the LYN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | LYN Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15950969
|
enQuireBio™
QP12605-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940969
|
enQuireBio™
QP12605-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15930969
|
enQuireBio™
QP12605-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spezifikation
LYN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The LYN solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) ,0.4M urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGCIKSK GKDSLSDDGV DLKTQPVRNT ERTIYVRDPT SNKQQRPVPE SQLLPGQRFQ TKDPEEQGDI VVALYPYDGI HPDDLSFKKG EKMKVLEEHG EWWKAKSLLT KKEGFIPSNY VAKLNTLETE EWFFKDITRK DAERQLLAPG NSAGAFLIRE SETLKGSFSL SVRDFDPVHG DVIKHYKIRS LDNGGYYISP RITFPCISDM IKHYQKQADG LCRRLEKACI SPKPQKPWDK DAWEIPRESI KLVKRLGAGQ FGEVWMGYYN NSTKVAVKTL KPGTMSVQAF LEEANLMKTL QHDKLVRLYA VVTREEPIYI ITEYMAKGSL LDFLKSDEGG KVLLPKLIDF SAQIAEGMAY IERKNYIHRD LRAANVLVSE SLMCKIADFG LARVIEDNEY TAREGAKFPI KWTAPEAINF GCFTIKSDVW SFGILLYEIV TYGKIPYPGR TNADVMTALS QGYRMPRVEN CPDELYDIMK MCWKEKAEER PTFDYLQSVL DDFYTATEGQ YQQQP | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |