Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human M2 Protein
A cDNA sequence encoding the M2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5655.00€
Spécification
Nom M2 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15990999
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12615-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-08-2024
pour voir le stock disponible 
15980999
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12615-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-08-2024
pour voir le stock disponible 
15970999
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12615-1MG
1 mg
5655.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-08-2024
Spécification
M2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Greater than 75% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
M2 is supplied in 16mM HEPES buffer pH 8.0, 400mM NaCl, and 20% glycerol.