Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAFG Protein
A cDNA sequence encoding the MAFG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom MAFG Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15941019
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12620-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15921019
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12620-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15931019
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12620-1MG
1 mg
7540.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
MAFG Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MAFG solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 40% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTTPNKGNKA LKVKREPGEN GTSLTDEELV TMSVRELNQH LRGLSKEEIV QLKQRRRTLK NRGYAASCRV KRVTQKEELE KQKAELQQEV EKLASENASM KLELDALRSK YEALQTFART VARSPVAPAR GPLAAGLGPL VPGKVAATSV ITIVKSKTDA RS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.