Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Major Vault Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Major Vault Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001280133.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 9961 |
Nom | Major Vault Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16003030
|
enQuireBio™
QP6397-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16023030
|
enQuireBio™
QP6397-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16013030
|
enQuireBio™
QP6397-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16033030
|
enQuireBio™
QP6397-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16043030
|
enQuireBio™
QP6397-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16053030
|
enQuireBio™
QP6397-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001280133.1 | |
Major Vault Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9961 | |
Research Use Only | |
MVP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ATEEFIIRIP PYHYIHVLDQ NSNVSRVEVG PKTYIRQDNE RVLFAPMRMV TVPPRHYCTV ANPVSRDAQG LVLFDVTGQV RLRHADLEIR LAQDPFPLYP GEVLEKDITP LQVVLPNTAL HLKALLDFED KDGDKVVAGD EWLFEGPGTY IPRKEVEVVE IIQATIIRQN QALRLRARKE CWDRDGKERV TGEEWLVTTV GAYLPAVFEE VLDLVDAVIL TEKTALHLRA RRNFRDFRGV SRRTGEEWLV TVQDTEAHVP DVHEEVLGVV PITTLGPHNY CVILDPVGPD GKNQLGQKRV VKGEKSFFLQ PGEQLEQGIQ DVYVLSEQQG LLLRALQPLE EGEDEEKVSH QAGDHWLIRG PLEYVPSAKV EVVEERQAIP LDENEGIYVQ DVKTGKVRAV IGSTYMLTQD EVLWEKELPP GVEELLNKGQ DPLADRGEKD TAKSLQPLAP RNKTRVVSYR VPHNAAVQVY DYREKRARVV FGPELVSLGP EEQFTVLSLS AGRPKRPHAR RALCLLLGPD FFTDVITIET ADHARLQLQL AYNWHFEVND RKDPQETAKL FSVPDFVGDA CKAIASRVRG AVASVTFDDF HKNSARIIRT AVFGFETSEA KGPDGMALPR PRDQAVFPQN GLVVSSVDVQ SVEPVDQRTR DALQRSVQLA IEITTNSQEA AAKHEAQRLE QEARGRLERQ KILDQSEAEK ARKELLELEA LSMAVESTGT AKAEAESRAE AARIEGEGSV LQAKLKAQAL AIETEAELQR VQKVRELELV YARAQLELEV SKAQQLAEVE VKKFKQMTEA IGPSTIRDLA VAGPEMQVKL LQSLGLKSTL ITDGSTPINL FNTAFGLLGM GPEGQPLGRR VASGPSPGEG ISPQSAQAPQ APGDNHVVPV LR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |