Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAOA Protein
A cDNA sequence encoding the MAOA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | MAOA Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15931059
|
enQuireBio™
QP12633-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15921059
|
enQuireBio™
QP12633-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15911059
|
enQuireBio™
QP12633-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MAOA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MAOA protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMENQEKA SIAGHMFDVV VIGGGISGLS AAKLLTEYGV SVLVLEARDR VGGRTYTIRN EHVDYVDVGG AYVGPTQNRI LRLSKELGIE TYKVNVSERL VQYVKGKTYP FRGAFPPVWN PIAYLDYNNL WRTIDNMGKE IPTDAPWEAQ HADKWDKMTM KELIDKICWT KTARRFAYLF VNINVTSEPH EVSALWFLWY VKQCGGTTRI FSVTNGGQER KFVGGSGQVS ERIMDLLGDQ VKLNHPVTHV DQSSDNIIIE TLNHEHYECK YVINAIPPTL TAKIHFRPEL PAERNQLIQR LPMGAVIKCM MYYKEAFWKK KDYCGCMIIE DEDAPISITL DDTKPDGSLP AIMGFILARK ADRLAKLHKE IRKKKICELY AKVLGSQEAL HPVHYEEKNW CEEQYSGGCY TAYFPPGIMT QYGRVIRQPV GRIFFAGTET ATKWSGYMEG AVEAGERAAR EVLNGLGKVT EKDIWVQEPE SKDVPAVEIT HTFWERNLPS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |