Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAPKAPK3 Protein
A cDNA sequence encoding the MAPKAPK3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | MAPKAPK3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15961089
|
enQuireBio™
QP12643-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15951089
|
enQuireBio™
QP12643-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15941089
|
enQuireBio™
QP12643-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MAPKAPK3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MAPKAPK3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDGETAE EQGGPVPPPV APGGPGLGGA PGGRREPKKY AVTDDYQLSK QVLGLGVNGK VLECFHRRTG QKCALKLLYD SPKARQEVDH HWQASGGPHI VCILDVYENM HHGKRCLLII MECMEGGELF SRIQERGDQA FTEREAAEIM RDIGTAIQFL HSHNIAHRDV KPENLLYTSK EKDAVLKLTD FGFAKETTQN ALQTPCYTPY YVAPEVLGPE KYDKSCDMWS LGVIMYILLC GFPPFYSNTG QAISPGMKRR IRLGQYGFPN PEWSEVSEDA KQLIRLLLKT DPTERLTITQ FMNHPWINQS MVVPQTPLHT ARVLQEDKDH WDEVKEEMTS ALATMRVDYD QVKIKDLKTS NNRLLNKRRK KQAGSSSASQ GCNNQ | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |